Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FADS2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-329
PRSI56-329EA 595 EUR InStock
PRSI56-329
Anti-FADS2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The protein encoded by this gene is a member of the fatty acid desaturase (FADS) gene family. Desaturase enzymes regulate unsaturation of fatty acids through the introduction of double bonds between defined carbons of the fatty acyl chain. FADS family members are considered fusion products composed of an N-terminal cytochrome b5-like domain and a C-terminal multiple membrane-spanning desaturase portion, both of which are characterized by conserved histidine motifs. This gene is clustered with family members FADS1 and FADS2 at 11q12-q13.1; this cluster is thought to have arisen evolutionarily from gene duplication based on its similar exon/intron organization.

For IF starting dilution is: 1:10~50. For WB starting dilution is: 1:1000. For IHC-P starting dilution is: 1:10~50. For FACS starting dilution is: 1:10~50.

Type: Primary
Antigen: FADS2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité