Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAP4K2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-360
PRSI56-360EA 620 EUR InStock
PRSI56-360
Anti-MAP4K2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The protein encoded by this gene is a member of the serine/threonine protein kinase family. Although this kinase is found in many tissues, its expression in lymphoid follicles is restricted to the cells of germinal centre, where it may participate in B-cell differentiation. This kinase can be activated by TNF-alpha, and has been shown to specifically activate MAP kinases. This kinase is also found to interact with TNF receptor-associated factor 2 (TRAF2), which is involved in the activation of MAP3K1/MEKK1.

For WB starting dilution is: 1:1000. For FACS starting dilution is: 1:10~50.

Type: Primary
Antigen: MAP4K2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité