Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MST1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-367
PRSI56-367EA 620 EUR InStock
PRSI56-367
Anti-MST1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The protein encoded by this gene contains four kringle domains and a serine protease domain, similar to that found in hepatic growth factor. Despite the presence of the serine protease domain, the encoded protein may not have any proteolytic activity. The receptor for this protein is RON tyrosine kinase, which upon activation stimulates ciliary motility of ciliated epithelial lung cells. This protein is secreted and cleaved to form an alpha chain and a beta chain bridged by disulfide bonds.

For WB starting dilution is: 1:1000 For IHC-P starting dilution is: 1:10~50 For FACS starting dilution is: 1:10~50.

Type: Primary
Antigen: MST1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité