Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLC12A7 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-393
PRSI56-393EA 620 EUR InStock
PRSI56-393
Anti-SLC12A7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SLC12A7 mediates electroneutral potassium-chloride cotransport when activated by cell swelling. May mediate K(+) uptake into Deiters' cells in the cochlea and contribute to K(+) recycling in the inner ear. Important for the survival of cochlear outer and inner hair cells and the maintenance of the organ of Corti. May be required for basolateral Cl(-) extrusion in the kidney and contribute to renal acidification (By similarity).

  • For WB starting dilution is: 1:1000
  • For IHC-P starting dilution is: 1:10~50

Type: Primary
Antigen: SLC12A7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité