Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SENP7 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-415
PRSI56-415EA 620 EUR InStock
PRSI56-415
Anti-SENP7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SENP7 is a protease that may be involved in two essential functions in the SUMO pathway: processing of full-length SUMO1, SUMO2 and SUMO3 to their mature conjugatable forms and/or deconjugation of SUMO1, SUMO2 and SUMO3 from targeted substrate proteins.

  • For WB starting dilution is: 1:1000

Type: Primary
Antigen: SENP7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité