Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ATP5J Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-437
PRSI56-437EA 620 EUR InStock
PRSI56-437
Anti-ATP5J Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Mitochondrial ATP synthase catalyzes ATP synthesis, utilizing an electrochemical gradient of protons across the inner membrane during oxidative phosphorylation. It is composed of two linked multi-subunit complexes: the soluble catalytic core, F1, and the membrane-spanning component, Fo, which comprises the proton channel. The F1 complex consists of 5 different subunits (alpha, beta, gamma, delta, and epsilon) assembled in a ratio of 3 alpha, 3 beta, and a single representative of the other 3. The Fo seems to have nine subunits (a, b, c, d, e, f, g, F6 and 8). This gene encodes the F6 subunit of the Fo complex, required for F1 and Fo interactions. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified for this gene. A pseudogene exists on chromosome Yp11.

  • For WB starting dilution is: 1:1000
  • For IF starting dilution is: 1:10~50
  • For IHC-P starting dilution is: 1:10~50

Type: Primary
Antigen: ATP5J
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité