Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-POLR1B Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-464
PRSI56-464EA 620 EUR InStock
PRSI56-464
Anti-POLR1B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Eukaryotic RNA polymerase I (pol I) is responsible for the transcription of ribosomal RNA (rRNA) genes and production of rRNA, the primary component of ribosomes. Pol I is a multisubunit enzyme composed of 6 to 14 polypeptides, depending on the species. Most of the mass of the pol I complex derives from the 2 largest subunits, Rpa1 and Rpa2 in yeast. POLR1B is homologous to Rpa2 (Seither and Grummt, 1996 [PubMed 8921381]).

  • For WB starting dilution is: 1:1000
  • For IHC-P starting dilution is: 1:10~50
  • For FACS starting dilution is: 1:10~50

Type: Primary
Antigen: POLR1B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité