Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SCP2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-475
PRSI56-475EA 620 EUR InStock
PRSI56-475
Anti-SCP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene encodes two proteins: sterol carrier protein X (SCPx) and sterol carrier protein 2 (SCP2), as a result of transcription initiation from 2 independently regulated promoters. The transcript initiated from the proximal promoter encodes the longer SCPx protein, and the transcript initiated from the distal promoter encodes the shorter SCP2 protein, with the 2 proteins sharing a common C-terminus. Evidence suggests that the SCPx protein is a peroxisome-associated thiolase that is involved in the oxidation of branched chain fatty acids, while the SCP2 protein is thought to be an intracellular lipid transfer protein. This gene is highly expressed in organs involved in lipid metabolism, and may play a role in Zellweger syndrome, in which cells are deficient in peroxisomes and have impaired bile acid synthesis. Alternative splicing of this gene produces multiple transcript variants, some encoding different isoforms.

  • For WB starting dilution is: 1:1000
  • For IHC-P starting dilution is: 1:10~50

Type: Primary
Antigen: SCP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité