Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MDM2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-493
PRSI56-493EA 620 EUR InStock
PRSI56-493
Anti-MDM2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MDM2 is a target of the transcription factor tumor protein p53. This protein is a nuclear phosphoprotein that binds and inhibits transactivation by tumor protein p53, as part of an autoregulatory negative feedback loop. Overexpression of MDM2 can result in excessive inactivation of tumor protein p53, diminishing its tumor suppressor function. This protein has E3 ubiquitin ligase activity, which targets tumor protein p53 for proteasomal degradation. This protein also affects the cell cycle,apoptosis, and tumorigenesis through interactions with other proteins, including retinoblastoma 1 and ribosomal protein L5.

  • For FACS starting dilution is: 1:25
  • For WB starting dilution is: 1:2000
  • For IHC-P starting dilution is: 1:10~50
  • For IF starting dilution is: 1:10~50

Type: Primary
Antigen: MDM2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité