Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CTNND2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-497
PRSI56-497EA 620 EUR InStock
PRSI56-497
Anti-CTNND2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene encodes an adhesive junction associated protein of the armadillo/beta-catenin superfamily and is implicated in brain and eye development and cancer formation. The protein encoded by this gene promotes the disruption of E-cadherin based adherens junction to favor cell spreading upon stimulation by hepatocyte growth factor. This gene is overexpressed in prostate adenocarcinomas and is associated with decreased expression of tumor suppressor E-cadherin in this tissue. This gene resides in a region of the short arm of chromosome 5 that is deleted in Cri du Chat syndrome.

  • For WB starting dilution is: 1:1000
  • For IHC-P starting dilution is: 1:10~50

Type: Primary
Antigen: CTNND2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité