Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DAZ4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-502
PRSI56-502EA 620 EUR InStock
PRSI56-502
Anti-DAZ4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene is a member of the DAZ gene family and is a candidate for the human Y-chromosomal azoospermia factor (AZF). Its expression is restricted to premeiotic germ cells, particularly in spermatogonia. It encodes an RNA-binding protein that is important for spermatogenesis. Four copies of this gene are found on chromosome Y within palindromic duplications; one pair of genes is part of the P2 palindrome and the second pair is part of the P1 palindrome. Each gene contains a 2.4 kb repeat including a 72-bp exon, called the DAZ repeat; the number of DAZ repeats is variable and there are several variations in the sequence of the DAZ repeat. Each copy of the gene also contains a 10.8 kb region that may be amplified; this region includes five exons that encode an RNA recognition motif (RRM) domain. This gene contains two copies of the 10.8 kb repeat. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq].

  • For WB starting dilution is: 1:1000
  • For IHC-P starting dilution is: 1:10~50

Type: Primary
Antigen: DAZ4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité