Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FCN3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-507
PRSI56-507EA 620 EUR InStock
PRSI56-507
Anti-FCN3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Ficolins are a group of proteins which consist of a collagen-like domain and a fibrinogen-like domain. In human serum, there are two types of ficolins, both of which have lectin activity. The protein encoded by this gene is a thermolabile beta-2-macroglycoprotein found in all human serum and is a member of the ficolin/opsonin p35 lectin family. The protein, which was initially identified based on its reactivity with sera from patients with systemic lupus erythematosus, has been shown to have a calcium-independent lectin activity. The protein can activate the complement pathway in association with MASPs and sMAP, thereby aiding in host defense through the activation of the lectin pathway. Alternative splicing occurs at this locus and two variants, each encoding a distinct isoform, have been identified.

  • For WB starting dilution is: 1:500
  • For IHC-P starting dilution is: 1:10~50
  • For FACS starting dilution is: 1:10~50

Type: Primary
Antigen: FCN3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité