Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ASS1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-532
PRSI56-532EA 620 EUR InStock
PRSI56-532
Anti-ASS1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The protein encoded by this gene catalyzes the penultimate step of the arginine biosynthetic pathway. There are approximately 10 to 14 copies of this gene including the pseudogenes scattered across the human genome, among which the one located on chromosome 9 appears to be the only functional gene for argininosuccinate synthetase. Mutations in the chromosome 9 copy of ASS cause citrullinemia. Two transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.

  • For WB starting dilution is: 1:1000
  • For IHC-P starting dilution is: 1:10~50
  • For FACS starting dilution is: 1:10~50

Type: Primary
Antigen: ASS1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité