Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CA1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-562
PRSI56-562EA 620 EUR InStock
PRSI56-562
Anti-CA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Carbonic anhydrases (CAs) are a large family of zinc metalloenzymes that catalyze the reversible hydration of carbon dioxide. They participate in a variety of biological processes, including respiration, calcification, acid-base balance, bone resorption, and the formation of aqueous humor, cerebrospinal fluid, saliva, and gastric acid. They show extensive diversity in tissue distribution and in their subcellular localization. CA1 is closely linked to CA2 and CA3 genes on chromosome 8, and it encodes a cytosolic protein which is found at the highest level in erythrocytes. Variants of this gene have been described in some populations. Multiple alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been identified. Transcript variants of CA1 utilizing alternative polyA_sites have been described in literature.

  • For WB starting dilution is: 1:1000
  • For IHC-P starting dilution is: 1:10~50
  • For FACS starting dilution is: 1:10~50

Type: Primary
Antigen: CA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité