Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SUMO4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-567
PRSI56-567EA 620 EUR InStock
PRSI56-567
Anti-SUMO4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SUMO4 is a member of the SUMO gene family. This family of small ubiquitin-related modifiers covalently modify target lysines in proteins and control the target proteins' subcellular localization, stability, or activity. Upon oxidative stress, SUMO4 conjugates to various anti-oxidant enzymes, chaperones, and stress defense proteins. This protein may also conjugate to NFKBIA, TFAP2A and FOS, negatively regulating their transcriptional activity, and to NR3C1, positively regulating its transcriptional activity. Covalent attachment to SUMO4 substrates requires prior activation by the E1 complex SAE1-SAE2 and linkage to the E2 enzyme UBE2I. In contrast to SUMO1, SUMO2 and SUMO3, SUMO4 seems to be insensitive to sentrin-specific proteases due to the presence of Pro-90. This may impair processing to mature form and conjugation to substrates. SUMO4 is located in the cytoplasm and specifically modifies IKBA, leading to negative regulation of NF-kappa-B-dependent transcription of the IL12B gene. The M55V substitution has been associated with type I diabetes.

  • For WB starting dilution is: 1:1000
  • For IHC-P starting dilution is: 1:50~100

Type: Primary
Antigen: SUMO4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité