Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SF3B3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-592
PRSI56-592EA 620 EUR InStock
PRSI56-592
Anti-SF3B3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene encodes subunit 3 of the splicing factor 3b protein complex. Splicing factor 3b, together with splicing factor 3a and a 12S RNA unit, forms the U2 small nuclear ribonucleoproteins complex (U2 snRNP). The splicing factor 3b/3a complex binds pre-mRNA upstream of the intron's branch site in a sequence independent manner and may anchor the U2 snRNP to the pre-mRNA. Splicing factor 3b is also a component of the minor U12-type spliceosome. Subunit 3 has also been identified as a component of the STAGA (SPT3-TAF(II)31-GCN5L acetylase) transcription coactivator-HAT (histone acetyltransferase) complex, and the TFTC (TATA-binding-protein-free TAF(II)-containing complex). These complexes may function in chromatin modification, transcription, splicing, and DNA repair.

  • For WB starting dilution is: 1:1000

Type: Primary
Antigen: SF3B3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité