Anti-SLC9A2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
56-594
PRSI56-594EA 620 EUR InStock
PRSI56-594
Anti-SLC9A2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SLC9A2 is involved in pH regulation to eliminate acids generated by active metabolism or to counter adverse environmental conditions. Major proton extruding system driven by the inward sodium ion chemical gradient. Seems to play an important role in colonic sodium absorption.
  • For WB starting dilution is: 1:1000
  • For IHC-P starting dilution is: 1:10~50
Type: Primary
Antigen: SLC9A2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité