Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GTPBP10 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-599
PRSI56-599EA 620 EUR InStock
PRSI56-599
Anti-GTPBP10 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Small G proteins, such as GTPBP10, act as molecular switches that play crucial roles in the regulation of fundamental cellular processes such as protein synthesis, nuclear transport, membrane trafficking, and signal transduction (Hirano et al., 2006 [PubMed 17054726]).

  • For WB starting dilution is: 1:1000

Type: Primary
Antigen: GTPBP10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité