Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CTTNBP2NL Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-606
PRSI56-606EA 620 EUR InStock
PRSI56-606
Anti-CTTNBP2NL Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CTTNBP2NL may bind to cortactin, which is a monomeric protein located in the cytoplasm of cells that can be activated by external stimuli to promote polymerization and rearrangement of the actin cytoskeleton, especially the actin cortex around the cellular periphery. The striatin-interacting phosphatase and kinase (STRIPAK) complex establishes mutually exclusive interactions with either CTTNBP2 or CTTNBP2NL.

  • For WB starting dilution is: 1:1000
  • For IHC-P starting dilution is: 1:10~50

Type: Primary
Antigen: CTTNBP2NL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité