Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ELF4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-629
PRSI56-629EA 620 EUR InStock
PRSI56-629
Anti-ELF4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The protein encoded by this gene is a transcriptional activator that binds and activates the promoters of the CSF2, IL3, IL8, and PRF1 genes. The encoded protein is involved in natural killer cell development and function, innate immunity, and induction of cell cycle arrest in naive CD8+ cells. Two transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.

  • For WB starting dilution is: 1:1000

Type: Primary
Antigen: ELF4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité