Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-UBAP2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-637
PRSI56-637EA 620 EUR InStock
PRSI56-637
Anti-UBAP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene is a novel gene isolated based on its expression in the human adrenal gland. The full-length protein encoded by this gene contains a UBA-domain (ubiquitin associated domain), which is a motif found in several proteins having connections to ubiquitin and the ubiquitination pathway. In addition, the protein contains a region similar to a domain found in members of the atrophin-1 family. The function of this protein has not been determined. Additional alternate splice variants may exist, but their full length nature has not been determined.

  • For WB starting dilution is: 1:1000
  • For IHC-P starting dilution is: 1:10~50

Type: Primary
Antigen: UBAP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité