Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RPS4Y1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-655
PRSI56-655EA 620 EUR InStock
PRSI56-655
Anti-RPS4Y1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Cytoplasmic ribosomes, organelles that catalyze protein synthesis, consist of a small 40S subunit and a large 60S subunit. Together these subunits are composed of 4 RNA species and approximately 80 structurally distinct proteins. This gene encodes ribosomal protein S4, a component of the 40S subunit. Ribosomal protein S4 is the only ribosomal protein known to be encoded by more than one gene, namely this gene and ribosomal protein S4, X-linked (RPS4X). The 2 isoforms encoded by these genes are not identical, but are functionally equivalent. Ribosomal protein S4 belongs to the S4E family of ribosomal proteins. It has been suggested that haploinsufficiency of the ribosomal protein S4 genes plays a role in Turner syndrome; however, this hypothesis is controversial. As is typical for genes encoding ribosomal proteins, there are multiple processed pseudogenes of this gene dispersed through the genome.

  • For WB starting dilution is: 1:1000
  • For IHC-P starting dilution is: 1:10~50
  • For FACS starting dilution is: 1:10~50

Type: Primary
Antigen: RPS4Y1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité