Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LIN7C Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-659
PRSI56-659EA 620 EUR InStock
PRSI56-659
Anti-LIN7C Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
LIN7C plays a role in establishing and maintaining the asymmetric distribution of channels and receptors at the plasma membrane of polarized cells. Forms membrane-associated multiprotein complexes that may regulate delivery and recycling of proteins to the correct membrane domains. The tripartite complex composed of LIN7 (LIN7A, LIN7B or LIN7C), CASK and APBA1 may have the potential to couple synaptic vesicle exocytosis to cell adhesion in brain. Ensures the proper localization of GRIN2B (subunit 2B of the NMDA receptor) to neuronal postsynaptic density and may function in localizing synaptic vesicles at synapses where it is recruited by beta-catenin and cadherin. Required to localize Kir2 channels, GABA transporter (SLC6A12) and EGFR/ERBB1, ERBB2, ERBB3 and ERBB4 to the basolateral membrane of epithelial cells.

  • For IHC-P starting dilution is: 1:10~50
  • For WB starting dilution is: 1:1000

Type: Primary
Antigen: LIN7C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité