Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-SUV39H2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-669
PRSI56-669EA 620 EUR InStock
PRSI56-669
Anti-SUV39H2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The murine gene Suv39h2 encodes an H3 histone methyltransferase (HMTase) 59% identical in sequence to mouse Suv39h1. During embryogenesis, both proteins overlap in tissue expression, yet Suv39h2 transcripts are restricted to the testes in adult animals. Immunolocalization of the Suv39h2 protein during spermatogenesis indicates enrichment at the heterochromatin from the leptotene to the round spermatid stage. Moreover, Suv39h2 specifically accumulates with chromatin of the sex chromosomes, which undergo transcriptional silencing during the first meiotic prophase. Suv39h2 HMTase may also organize meiotic heterochromatin with the potential for epigenetic imprint to the male germline.

  • For WB starting dilution is: 1:1000
  • For IHC-P starting dilution is: 1:50~100

Type: Primary
Antigen: SUV39H2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité