Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SMCP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-673
PRSI56-673EA 620 EUR InStock
PRSI56-673
Anti-SMCP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Sperm mitochondria differ in morphology and subcellular localization from those of somatic cells. They are elongated, flattened, and arranged circumferentially to form a helical coiled sheath in the midpiece of the sperm flagellum. The protein encoded by this gene localizes to the capsule associated with the mitochondrial outer membranes and is thought to function in the organization and stabilization of the helical structure of the sperm's mitochondrial sheath.

  • For WB starting dilution is: 1:1000

Type: Primary
Antigen: SMCP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité