Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TAC4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-689
PRSI56-689EA 620 EUR InStock
PRSI56-689
Anti-TAC4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene is a member of the tachykinin family of neurotransmitter-encoding genes. Tachykinin proteins are cleaved into small, secreted peptides that activate members of a family of receptor proteins. The products of this gene preferentially activate tachykinin receptor 1, and are thought to regulate peripheral endocrine and paracrine functions including blood pressure, the immune system, and endocrine gland secretion. The products of this gene lack a dibasic cleavage site found in other tachykinin proteins. Consequently, the nature of the cleavage products generated in vivo remains to be determined. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

  • For WB starting dilution is: 1:1000

Type: Primary
Antigen: TAC4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité