Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-POGK Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-695
PRSI56-695EA 595 EUR InStock
PRSI56-695
Anti-POGK Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The exact function of the protein encoded by this gene is not known. However, this gene product contains a KRAB domain (which is involved in protein-protein interactions) at the N-terminus, and a transposase domain at the C-terminus, suggesting that it may belong to the family of DNA-mediated transposons in human.

  • For WB starting dilution is: 1:1000

Type: Primary
Antigen: POGK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité