Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZFP91 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-710
PRSI56-710EA 595 EUR InStock
PRSI56-710
Anti-ZFP91 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The protein encoded by this gene is a member of the zinc finger family of proteins. The gene product contains C2H2-type domains, which are the classical zinc finger domains found in numerous nucleic acid-binding proteins. This protein functions as a regulator of the non-canonical NF-kappaB pathway in lymphotoxin-beta receptor signaling. Alternative splicing results in multiple transcript variants. A read-through transcript variant composed of ZFP91 and the downstream CNTF gene sequence has been identified, but it is thought to be non-coding. Read-through transcription of ZFP91 and CNTF has also been observed in mouse. A ZFP91-related pseudogene has also been identified on chromosome 2.

  • For WB starting dilution is: 1:2000

Type: Primary
Antigen: ZFP91
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité