Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-O97102 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-712
PRSI56-712EA 595 EUR InStock
PRSI56-712
Anti-O97102 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Covalent modification of target lysines by SUMO (small ubiquitin-like modifier) modulates processes such as protein localization, transcription, nuclear transport, mitosis, DNA replication and repair, signal transduction, and viral reproduction. SUMO does not seem to be involved in protein degradation and may in fact function as an antagonist of ubiquitin in the degradation process. In the development of Drosophila, SUMO plays a maternal role in anterior-posterior (A/P) polarity and patterning.

  • For WB starting dilution is: 1:1000

Type: Primary
Antigen: O97102
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human, Drosophila

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité