Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GCAT Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-722
PRSI56-722EA 620 EUR InStock
PRSI56-722
Anti-GCAT Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The degradation of L-threonine to glycine consists of a two-step biochemical pathway involving the enzymes L-threonine dehydrogenase and 2-amino-3-ketobutyrate coenzyme A ligase. L-Threonine is first converted into 2-amino-3-ketobutyrate by L-threonine dehydrogenase. This gene encodes the second enzyme in this pathway, which then catalyzes the reaction between 2-amino-3-ketobutyrate and coenzyme A to form glycine and acetyl-CoA. The encoded enzyme is considered a class II pyridoxal-phosphate-dependent aminotransferase. Alternate splicing results in multiple transcript variants. A pseudogene of this gene is found on chromosome 14.

  • For WB starting dilution is: 1:1000

Type: Primary
Antigen: GCAT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité