Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DGCR6L Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-729
PRSI56-729EA 620 EUR InStock
PRSI56-729
Anti-DGCR6L Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene, the result of a duplication at this locus, is one of two functional genes encoding nearly identical proteins that have similar expression patterns. The product of this gene is a protein that shares homology with the Drosophila gonadal protein, expressed in gonadal tissues and germ cells, and with the human laminin gamma-1 chain that functions in cell attachment and migration. This gene is located in a region of chromosome 22 implicated in the DiGeorge syndrome, one facet of a broader collection of anomalies referred to as the CATCH 22 syndrome.

  • For WB starting dilution is: 1:1000

Type: Primary
Antigen: DGCR6L
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité