Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-PAX6 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-734
PRSI56-734EA 620 EUR InStock
PRSI56-734
Anti-PAX6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene encodes paired box gene 6, one of many human homologs of the Drosophila melanogaster gene prd. In addition to the hallmark feature of this gene family, a conserved paired box domain, the encoded protein also contains a homeo box domain. Both domains are known to bind DNA, and function as regulators of gene transcription. This gene is expressed in the developing nervous system, and in developing eyes. Mutations in this gene are known to cause ocular disorders such as aniridia and Peter's anomaly. Alternatively spliced transcript variants encoding either the same or different isoform have been found for this gene. [provided by RefSeq].

  • For WB starting dilution is: 1:1000
  • For IHC-P starting dilution is: 1:10~50
  • For IF starting dilution is: 1:10~50

Type: Primary
Antigen: PAX6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité