Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DNAJC9 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-746
PRSI56-746EA 620 EUR InStock
PRSI56-746
Anti-DNAJC9 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
DNAJC9 is upregulated at both mRNA and protein levels after various mitogenic and stress stimulations. DNAJC9 is mainly localized in cell nuclei under normal culture conditions, and transported into cytoplasm and plasma membrane upon heat shock stress through a non-classical and lipid-dependent pathway. DNAJC9 can interact with HSP70s and activate the ATPase activity of HSP70s, both of which are dependent on the J domain. Research has indicated that DNAJC9 is a novel cochaperone for HSP70s.

  • For WB starting dilution is: 1:1000
  • For FACS starting dilution is: 1:10~50

Type: Primary
Antigen: DNAJC9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité