Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RAB11B Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-750
PRSI56-750EA 660 EUR InStock
PRSI56-750
Anti-RAB11B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The Ras superfamily of small GTP-binding proteins, which includes the Ras (see MIM 190020), Ral (see MIM 179550), Rho (see MIM 165390), Rap (see MIM 179520), and Rab (see MIM 179508) families, is involved in controlling a diverse set of essential cellular functions. The Rab family, including RAB11B, appears to play a critical role in regulating exocytotic and endocytotic pathways (summary by Zhu et al., 1994 [PubMed 7811277]).[supplied by OMIM].

  • For WB starting dilution is: 1:1000
  • For IHC-P starting dilution is: 1:10~50

Type: Primary
Antigen: RAB11B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité