Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FUT6 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-751
PRSI56-751EA 620 EUR InStock
PRSI56-751
Anti-FUT6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The protein encoded by this gene is a Golgi stack membrane protein that is involved in the creation of sialyl-Lewis X, an E-selectin ligand. Mutations in this gene are a cause of fucosyltransferase-6 deficiency. Two transcript variants encoding the same protein have been found for this gene. [provided by RefSeq].

  • For IHC-P starting dilution is: 1:10~50
  • For WB starting dilution is: 1:1000

Type: Primary
Antigen: FUT6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité