Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TLE4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-757
PRSI56-757EA 620 EUR InStock
PRSI56-757
Anti-TLE4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TLE4 is a transcriptional corepressor that binds to a number of transcription factors. Inhibits the transcriptional activation mediated by PAX5, and by CTNNB1 and TCF family members in Wnt signaling. The effects of full-length TLE family members may be modulated by association with dominant-negative AES (By similarity).

  • For WB starting dilution is: 1:1000

Type: Primary
Antigen: TLE4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité