Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MBTPS2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-769
PRSI56-769EA 620 EUR InStock
PRSI56-769
Anti-MBTPS2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene encodes a intramembrane zinc metalloprotease, which is essential in development. This protease functions in the signal protein activation involved in sterol control of transcription and the ER stress response. Mutations in this gene have been associated with ichthyosis follicularis with atrichia and photophobia (IFAP syndrome); IFAP syndrome has been quantitatively linked to a reduction in cholesterol homeostasis and ER stress response.

  • For WB starting dilution is: 1:1000
  • For IHC-P starting dilution is: 1:10~50

Type: Primary
Antigen: MBTPS2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité