Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TBCA Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-791
PRSI56-791EA 620 EUR InStock
PRSI56-791
Anti-TBCA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The product of this gene is one of four proteins (cofactors A, D, E, and C) involved in the pathway leading to correctly folded beta-tubulin from folding intermediates. Cofactors A and D are believed to play a role in capturing and stabilizing beta-tubulin intermediates in a quasi-native confirmation. Cofactor E binds to the cofactor D/beta-tubulin complex; interaction with cofactor C then causes the release of beta-tubulin polypeptides that are committed to the native state. This gene encodes chaperonin cofactor A.

  • For WB starting dilution is: 1:1000

Type: Primary
Antigen: TBCA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité