Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCDC90B Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-817
PRSI56-817EA 620 EUR InStock
PRSI56-817
Anti-CCDC90B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Coiled-coil domain containing 90B (CCDC90B) protein has seven predicted alpha helices, a characteristic of coiled-coil proteins. CCDC90B is characterized by the presence of a domain of unknown function, DUF1640. This domain is a characteristic of the entire protein with the exception of the first twenty-three amino acid residues, which are a mitochondrial targeting site and cleaved. This entry describes 2 isoforms produced by alternative splicing.

  • For WB starting dilution is: 1:1000
  • For IHC-P starting dilution is: 1:10~50

Type: Primary
Antigen: CCDC90B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité