Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MPP3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-830
PRSI56-830EA 620 EUR InStock
PRSI56-830
Anti-MPP3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene product is a member of a family of membrane-associated proteins termed MAGUKs (membrane-associated guanylate kinase homologs). MAGUKs interact with the cytoskeleton and regulate cell proliferation, signaling pathways, and intracellular junctions. This protein contains a conserved sequence, called the SH3 (src homology 3) motif, found in several other proteins that associate with the cytoskeleton and are suspected to play important roles in signal transduction. Alternatively spliced transcript variants have been identified. One transcript variant is experimentally supported, but it doesn't encode a protein.

  • For WB starting dilution is: 1:1000
  • For IF starting dilution is: 1:10~50
  • For FACS starting dilution is: 1:10~50

Type: Primary
Antigen: MPP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité