Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-UNC5D Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-833
PRSI56-833EA 620 EUR InStock
PRSI56-833
Anti-UNC5D Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
UNC5D is receptor for netrin. May be involved in axon guidance by mediating axon repulsion of neuronal growth cones in the developing nervous system upon ligand binding. Axon repulsion in growth cones may be caused by its association with DCC that may trigger signaling for repulsion. It also acts as a dependence receptor required for apoptosis induction when not associated with netrin ligand (By similarity).

  • For WB starting dilution is: 1:1000

Type: Primary
Antigen: UNC5D
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité