Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ORC5 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-853
PRSI56-853EA 620 EUR InStock
PRSI56-853
Anti-ORC5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The origin recognition complex (ORC) is a highly conserved six subunit protein complex essential for the initiation of the DNA replication in eukaryotic cells. Studies in yeast demonstrated that ORC binds specifically to origins of replication and serves as a platform for the assembly of additional initiation factors such as Cdc6 and Mcm proteins. The protein encoded by this gene is a subunit of the ORC complex. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been described. [provided by RefSeq].

  • For WB starting dilution is: 1:1000

Type: Primary
Antigen: ORC5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité