Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PYDC1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-864
PRSI56-864EA 620 EUR InStock
PRSI56-864
Anti-PYDC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PYDC1 associates with apoptosis-associated specklike protein containing a CARD domain (ASC) and modulates its ability to collaborate with pyrin and cryopyrin in NF-kappa-B and pro-caspase-1 activation. Suppresses kinase activity of NF-kappa-B inhibitor kinase (IKK) complex, expression of NF-kappa-B inducible genes and inhibits NF-kappa-B activation by cytokines and LPS.

  • For WB starting dilution is: 1:1000

Type: Primary
Antigen: PYDC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité