Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SEC63 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-867
PRSI56-867EA 620 EUR InStock
PRSI56-867
Anti-SEC63 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The Sec61 complex is the central component of the protein translocation apparatus of the endoplasmic reticulum (ER) membrane. The protein encoded by this gene and SEC62 protein are found to be associated with ribosome-free SEC61 complex. It is speculated that Sec61-Sec62-Sec63 may perform post-translational protein translocation into the ER. The Sec61-Sec62-Sec63 complex might also perform the backward transport of ER proteins that are subject to the ubiquitin-proteasome-dependent degradation pathway. The encoded protein is an integral membrane protein located in the rough ER.

  • For WB starting dilution is: 1:1000
  • For IHC-P starting dilution is: 1:10~50

Type: Primary
Antigen: SEC63
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité