Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LRP10 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-886
PRSI56-886EA 620 EUR InStock
PRSI56-886
Anti-LRP10 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Probable receptor, which is involved in the internalization of lipophilic molecules and/or signal transduction. May be involved in the uptake of lipoprotein APOE in liver (By similarity).

  • For WB starting dilution is: 1:1000

Type: Primary
Antigen: LRP10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité