Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ITM2B Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-894
PRSI56-894EA 620 EUR InStock
PRSI56-894
Anti-ITM2B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Amyloid precursor proteins are processed by beta-secretase and gamma-secretase to produce beta-amyloid peptides which form the characteristic plaques of Alzheimer disease. This gene encodes a transmembrane protein which is processed at the C-terminus by furin or furin-like proteases to produce a small secreted peptide which inhibits the deposition of beta-amyloid. Mutations which result in extension of the C-terminal end of the encoded protein, thereby increasing the size of the secreted peptide, are associated with two neurogenerative diseases, familial British dementia and familial Danish dementia.

  • For IHC-P starting dilution is: 1:10~50
  • For WB starting dilution is: 1:1000

Type: Primary
Antigen: ITM2B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité