Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PAPOLG Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-905
PRSI56-905EA 620 EUR InStock
PRSI56-905
Anti-PAPOLG Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene encodes a member of the poly(A) polymerase family which catalyzes template-independent extension of the 3' end of a DNA/RNA strand. This enzyme shares 60% identity to the well characterized poly(A) polymerase II (PAPII) at the amino acid level. These two enzymes have similar organization of structural and functional domains. This enzyme is exclusively localized in the nucleus and exhibits both nonspecific and CPSF (cleavage and polyadenylation specificity factor)/AAUAAA-dependent polyadenylation activity. This gene is located on chromosome 2 in contrast to the PAPII gene, which is located on chromosome 14.

  • For WB starting dilution is: 1:1000

Type: Primary
Antigen: PAPOLG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité