Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ABCC12 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-913
PRSI56-913EA 620 EUR InStock
PRSI56-913
Anti-ABCC12 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene is a member of the superfamily of ATP-binding cassette (ABC) transporters and the encoded protein contains two ATP-binding domains and 12 transmembrane regions. ABC proteins transport various molecules across extra- and intracellular membranes. ABC genes are divided into seven distinct subfamilies: ABC1, MDR/TAP, MRP, ALD, OABP, GCN20, and White. This gene is a member of the MRP subfamily which is involved in multi-drug resistance. This gene and another subfamily member are arranged head-to-tail on chromosome 16q12.1. Increased expression of this gene is associated with breast cancer.

  • For WB starting dilution is: 1:1000
  • For IHC-P starting dilution is: 1:10~50

Type: Primary
Antigen: ABCC12
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité