Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PDE6A Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-928
PRSI56-928EA 620 EUR InStock
PRSI56-928
Anti-PDE6A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene encodes the cyclic-GMP (cGMP)-specific phosphodiesterase 6A alpha subunit, expressed in cells of the retinal rod outer segment. The phosphodiesterase 6 holoenzyme is a heterotrimer composed of an alpha, beta, and two gamma subunits. cGMP is an important regulator of rod cell membrane current, and its dynamic concentration is established by phosphodiesterase 6A cGMP hydrolysis and guanylate cyclase cGMP synthesis. The protein is a subunit of a key phototransduction enzyme and participates in processes of transmission and amplification of the visual signal. Mutations in this gene have been identified as one cause of autosomal recessive retinitis pigmentosa.

  • For WB starting dilution is: 1:1000

Type: Primary
Antigen: PDE6A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité