Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DACH2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-944
PRSI56-944EA 595 EUR InStock
PRSI56-944
Anti-DACH2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene is one of two genes which encode a protein similar to the Drosophila protein dachshund, a transcription factor involved in cell fate determination in the eye, limb and genital disc of the fly. The encoded protein contains two characteristic dachshund domains: an N-terminal domain responsible for DNA binding and a C-terminal domain responsible for protein-protein interactions. This gene is located on the X chromosome and is subject to inactivation by DNA methylation. The encoded protein may be involved in regulation of organogenesis and myogenesis, and may play a role in premature ovarian failure. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

  • For WB starting dilution is: 1:1000

Type: Primary
Antigen: DACH2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité